112364
Ethyl heptanoate
ReagentPlus®, 99%
Sinónimos:
Ethyl enanthate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.412 (lit.)
bp
188-189 °C (lit.)
mp
−66 °C (lit.)
densidad
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-5-6-7-8-9(10)11-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clave InChI
TVQGDYNRXLTQAP-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
74 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?