Merck
41260
Supelco
Bis(4-methylpentyl)phthalate
analytical standard
Sinónimos:
Phthalic acid bis(4-methylpentyl) ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H30O4
Número de CAS:
Peso molecular:
334.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
77101502
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.484-1.488
aplicaciones
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(OCCCC(C)C)C1=CC=CC=C1C(OCCCC(C)C)=O
InChI
1S/C20H30O4/c1-15(2)9-7-13-23-19(21)17-11-5-6-12-18(17)20(22)24-14-8-10-16(3)4/h5-6,11-12,15-16H,7-10,13-14H2,1-4H3
Clave InChI
ALEROMXYYSQFLX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Xia Zhao et al.
Environmental science and pollution research international, 27(16), 19724-19735 (2020-03-31)
The occurrence and spatial distribution of 22 congener phthalate esters (PAEs) in the Lanzhou section of the Yellow River were investigated using water and sediment samples collected from 12 stations along the river in August 2016 to March 2017. PAEs