Merck
37918
Supelco
4-Epitetracycline hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
4-epi-Tetracycline hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H24N2O8 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
480.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
clinical testing
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.CN(C)[C@@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
InChI
1S/C22H24N2O8.ClH/c1-21(31)8-5-4-6-11(25)12(8)16(26)13-9(21)7-10-15(24(2)3)17(27)14(20(23)30)19(29)22(10,32)18(13)28;/h4-6,9-10,15,25,27-28,31-32H,7H2,1-3H3,(H2,23,30);1H/t9-,10-,15+,21+,22-;/m0./s1
Clave InChI
XMEVHPAGJVLHIG-DXDJYCPMSA-N
Descripción general
4-Epitetracycline hydrochloride is found to be a degradation product of tetracyclines, used in veterinary therapy.[1]
Chemical structure: tetracycline
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Toxicity of tetracyclines and tetracycline degradation products to environmentally relevant bacteria, including selected tetracycline-resistant bacteria
Halling-S?rensen.B, et al.
Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 42, 263-271 (2002)
Mohitosh Maiti et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 22(4), 1709-1711 (2012-01-20)
Over-expressions of miRNAs are being increasingly linked with many diseases including different types of cancer. In this study, the role of some known small molecular therapeutics has been investigated for their ability to bind with the pre-miRNA target (hsa-mir-155) and