Merck
41724
Supelco
Chloramphenicol-d5
analytical standard
Sinónimos:
D-threo-2,2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-β-(4-nitrophenyl-2,3,5,6-d4)ethyl-β-d]acetamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11D5H7Cl2N2O5
Peso molecular:
328.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
clinical testing
Formato
neat
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1[N+]([O-])=O)C([2H])(O)C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-1-3-7(4-2-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/i1D,2D,3D,4D,9D
Clave InChI
WIIZWVCIJKGZOK-NEKQGQCZSA-N
Descripción general
Standard for Supelco MIP SPE cartridges. For more information request Supelco Literature T407075, T706024
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)