36908
Dicyclohexyl phthalate
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
11.6 (vs air)
presión de vapor
0.1 mmHg ( 150 °C)
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
63-67 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
O=C(OC1CCCCC1)c2ccccc2C(=O)OC3CCCCC3
InChI
1S/C20H26O4/c21-19(23-15-9-3-1-4-10-15)17-13-7-8-14-18(17)20(22)24-16-11-5-2-6-12-16/h7-8,13-16H,1-6,9-12H2
Clave InChI
VOWAEIGWURALJQ-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
356.0 - 374.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
180 - 190 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?