105880
Diphenyl phthalate
99%
Sinónimos:
Phenyl phthalate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
74-76 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C(Oc1ccccc1)c2ccccc2C(=O)Oc3ccccc3
InChI
1S/C20H14O4/c21-19(23-15-9-3-1-4-10-15)17-13-7-8-14-18(17)20(22)24-16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
Clave InChI
DWNAQMUDCDVSLT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)