Merck
328111
Sigma-Aldrich
Fenol
unstabilized, purified by redistillation, ≥99%
Sinónimos:
Hidroxibenceno
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5OH
Número de CAS:
Peso molecular:
94.11
Beilstein:
969616
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
densidad de vapor
3.24 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99%
Formulario
crystalline (solid)
crystals
liquid (after melt)
temp. de autoignición
1319 °F
purificado por
redistillation
lim. expl.
8.6 %
bp
181 °C
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 84 g/L at 20 °C
densidad
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Clave InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... GABRA1(2554)
Descripción general
Phenol is the simplest aromatic alcohol building block.
Aplicación
Phenol may be used as a phase-transfer catalyst in electrolyte solutions of the lithium-O2 battery to promote solution phase discharge.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Órganos de actuación
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
79.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 8
1 of 8
Phenol?Catalyzed Discharge in the Aprotic Lithium?Oxygen Battery.
Gao X, et al.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany) (2017)
Tyman JHP.
Synthetic and Natural Phenols., 67-67 (1996)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 812-812 (1994)
Tyman JHP.
Synthetic and Natural Phenols., 270-270 (1996)
PREPARATION OF TRANSFORMING DEOXYRIBONUCLEIC ACID BY PHENOL TREATMENT.
H SAITO et al.
Biochimica et biophysica acta, 72, 619-629 (1963-08-20)