327778
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 90,000
Sinónimos:
PS
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
for GPC
Nivel de calidad
Formulario
powder
mol peso
average Mw 90,000 (Typical)
técnicas
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Formato
neat
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?