Merck
327743
Supelco
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 20,000
Sinónimos:
PS
About This Item
Fórmula lineal:
[CH2CH(C6H5)]n
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
for GPC
Nivel de calidad
Formulario
powder
mol peso
average Mw 20,000 (Typical)
técnicas
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Formato
neat
Descripción general
Polystyrene (for GPC, 20,000) is a synthetic thermoplastic, that finds a variety of applications owing to its characteristics like low cost, rigidity, low specific weight, high chemical resistance, mechanical flexibility, biocompatibility and good processability.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 6
1 of 6
Weathering of Polymers (1983)