Merck
29140
Sigma-Aldrich
Cyclohexanone
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Sinónimos:
pimelic ketone
About This Item
Fórmula lineal:
C6H10(=O)
Número de CAS:
Peso molecular:
98.14
Beilstein:
385735
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
Ensayo:
≥99.5% (GC)
bp:
155 °C (lit.)
presión de vapor:
3.4 mmHg ( 20 °C)
densidad de vapor
3.4 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
3.4 mmHg ( 20 °C)
grado
puriss. p.a.
Ensayo
≥99.5% (GC)
temp. de autoignición
788 °F
lim. expl.
1.1 %, 100 °F
9.4 %
impurezas
≤0.5% water
residuo de evap.
≤0.05%
índice de refracción
n20/D 1.450 (lit.)
n20/D 1.450
bp
155 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
densidad
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de catión
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
Clave InChI
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Cyclohexanone is a cyclic ketone mainly used as an intermediate in the synthesis of nylon.
Aplicación
Cyclohexanone may undergo asymmetric Michael addition with aryl and alkyl nitroolefins in the presence of pyrrolidine-urea based catalysts to form the corresponding adducts. It may also be used in the synthesis of a wide range of compounds such as adipic acid, 2-(hydroxy(phenyl)methyl)cyclohexanone, 2-allylcyclohexan-1-one, tetrasubstituted propargylamines and N-cyclohexyl-benzyl amine derivatives.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
44 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Pyrrolidine- thiourea as a bifunctional organocatalyst: highly enantioselective Michael addition of cyclohexanone to nitroolefins
Cao CL, et al
Organic Letters, 8(14), 2901-2904 (2006)
(S)-(-)-2-allylcyclohexanone
Braun M, et al
Organic Syntheses, 86, 47-47 (2009)
194. A synthesis of vitamin a from cyclohexanone.
Attenburrow J, et al.
Journal of the Chemical Society, 1094-1111 (1952)
First Order Hyperpolarizabilities, NPA and Fukui Functions of Cyclohexanone by Density Functional Theory Method.
Gangadharan RP and Krishnan SS.
Acta Physica Polonica A, 127(3), 748-752 (2015)
Synthesis, characterization, and application of silica supported ionic liquid as catalyst for reductive amination of cyclohexanone with formic acid and triethyl amine as hydrogen source.
Tamboli AH, et al.
Chinese Journal of Catalysis, 36 (2015)