8.20871
Sodium ethoxide
for synthesis
Sinónimos:
Sodium ethoxide, Sodium ethylate, Sodium ethanolate
About This Item
Nivel de calidad
Formulario
powder
temp. de autoignición
30-50 °C
potencia
598 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
13 (20 °C, 5 g/L in H2O)
densidad
0.87 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
300 kg/m3
cadena SMILES
[Na+].[O-]CC
InChI
1S/C2H5O.Na/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
Clave InChI
QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1A
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
86.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
30 °C - closed cup