20944
Hamilton® syringe, 7000 series, knurled hub with guide
7001, volume 1 μL, needle size 25s ga (blunt tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
About This Item
Productos recomendados
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
needle size
25s ga (blunt tip)
feature
KH (Knurled Hub)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80107
needle L
70 mm (2.75 in.)
volume
1 μL
Categorías relacionadas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)