Key Documents
20733
Jeringa Hamilton®, gama 7000, cubo moleteado
7101, volume 1 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
needle size
22s ga (blunt tip)
feature
Sample contained in needle (no dead volume)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 86200
needle L
70 mm (2.75 in.)
volume
1 μL
Categorías relacionadas
General description
  • Rápida inyección por minuto
  • Elimina volumen muerto al poner la muestra en la aguja
  • A prueba de pérdida a presiones de inyección mayores de 6000 psi
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)