Merck
158801
Sigma-Aldrich
Tetrachlorophthalonitrile
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C6Cl4-1,2-(CN)2
Número de CAS:
Peso molecular:
265.91
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
powder, crystals or chunks
mp
249-252 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Clc1c(Cl)c(Cl)c(C#N)c(C#N)c1Cl
InChI
1S/C8Cl4N2/c9-5-3(1-13)4(2-14)6(10)8(12)7(5)11
Clave InChI
OQHXZZGZASQSOB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Photochemistry with donor-acceptor systems: part 2. Photoreaction of tetrachlorophthalonitrile with naphthalene
A.C. Pratt and F.M. Grimley
Proc. Royal Soc. Lond. B. (1989)