357790
Thianaphthene
98%
Sinónimos:
Benzo[b]thiophene, Benzothiophene, Thionaphthene
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
221-222 °C (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
densidad
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
c1ccc2sccc2c1
InChI
1S/C8H6S/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6H
Clave InChI
FCEHBMOGCRZNNI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)