14190
Succinonitrile
purum, ≥97.0% (GC)
Sinónimos:
1,2-Dicyanoethane, Butanedinitrile
About This Item
Productos recomendados
grade
purum
Quality Level
assay
≥97.0% (GC)
form
solid
bp
265-267 °C (lit.)
mp
50-54 °C (lit.)
solubility
water: soluble 130 g/L
density
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N#CCCC#N
InChI
1S/C4H4N2/c5-3-1-2-4-6/h1-2H2
Inchi Key
IAHFWCOBPZCAEA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?