104043
N-Phenyl-1-naphthylamine
reagent grade, 98%
Sinónimos:
1-(N-phenylamino)naphthalene, N-(1-Naphthyl)aniline, NPN
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent grade
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
226 °C/15 mmHg (lit.)
mp
60-62 °C (lit.)
λmáx.
252 nm
cadena SMILES
N(c1ccccc1)c2cccc3ccccc23
InChI
1S/C16H13N/c1-2-9-14(10-3-1)17-16-12-6-8-13-7-4-5-11-15(13)16/h1-12,17H
Clave InChI
XQVWYOYUZDUNRW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
Órganos de actuación
Blood
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)