Merck
09898
Sigma-Aldrich
Ammonium oxalate monohydrate
BioUltra, ≥99.5% (RT)
Sinónimos:
Oxalic acid diammonium salt
About This Item
Fórmula lineal:
(NH4)2C2O4 · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
142.11
Beilstein:
3759830
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensayo:
≥99.5% (RT)
solubilidad:
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Línea del producto
BioUltra
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.5% (RT)
impurezas
insoluble matter, passes filter test
pérdida
≤0.02% loss on ignition
pH
6.0-7.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
mp
133 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
trazas de catión
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤10 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Absorción
cut-off at 267 nm in H2O at 0.1 M
cadena SMILES
OC(C(O)=O)=O.N.O.N
InChI
1S/C2H2O4.2H3N.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3;1H2
Clave InChI
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Ammonium oxalate monohydrate can be used to study chelators, biological buffers and biochemicals and reagents. Ammonium oxalate monohydrate has been used in an analysis of the effective segregation coefficient keff of different impurities, which suggested that the dehydration energies of cations mainly determine the capability of capture of impurity species by the growing crystal.
Otras notas
Complexes with Cu, thus inhibits spinach chloroplast phenolase
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
EPR of Mn2+-doped ammonium oxalate monohydrate
Misra, S.K., et al.
Solid State Communications, 59, 409-413 (1986)
Study of segregation coefficient of cationic impurities in ammonium oxalate monohydrate crystals during growth from aqueous solutions
Sangwal, K., et al.
Journal of Crystal Growth, 244, 183-193 (2002)
Study of segregation coefficient of Mn(II) impurity in ammonium oxalate monohydrate crystals and the relationship between segregation coefficient and growth kinetics
Sangwal, K. and Mielniczek-Brzoska, E.
Journal of Crystal Growth, 257, 185-198 (2003)
M. Sato
Phytochemistry, 19, 1939-1939 (1980)
Electrochemiluminescence as a tool for microscopy at the nanoscale.
Lee A, et al.
Proceedings of SPIE, 13, 13-20 (2004)