09506
4-Fluoro-β-nitrostyrene
≥98.5% (sum of isomers, GC)
Sinónimos:
1-(4-Fluorophenyl)-2-nitroethylene
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98.5% (sum of isomers, GC)
mp
99-102 °C
functional group
amine
fluoro
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H6FNO2/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10(11)12/h1-6H/b6-5+
InChI key
VRFSQVFSQAYHRU-AATRIKPKSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)