N26806
trans-β-Nitrostyrene
99%
Sinónimos:
trans-beta-Nitrostyrene, trans-1-Nitro-2-phenylethylene
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
crystals
bp
250-260 °C (lit.)
mp
55-58 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H/b7-6+
Clave InChI
PIAOLBVUVDXHHL-VOTSOKGWSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?