09178
α-Hexylcinnamaldehyde
analytical standard
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
grado
analytical standard
Ensayo
≥98.5% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
impurezas
≤0.5% water
índice de refracción
n20/D 1.545-1.555
n20/D 1.55 (lit.)
bp
174-176 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]C(=O)\C(CCCCCC)=C\c1ccccc1
InChI
1S/C15H20O/c1-2-3-4-6-11-15(13-16)12-14-9-7-5-8-10-14/h5,7-10,12-13H,2-4,6,11H2,1H3/b15-12+
Clave InChI
GUUHFMWKWLOQMM-NTCAYCPXSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?