PPB006
Disolución salina tamponada con fosfato
powder, pH 7.4, pHast Pack™
Sinónimos:
PBS
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Disolución salina tamponada con fosfato, pH 7.4, pHast Pack™, powder
Línea del producto
pHast Pack™
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
(Tightly closed. Dry)
impurezas
<5—2 ppm Heavy metals (Lead)
color
white
pH
7.4
solubilidad
soluble, clear, colorless
trazas de catión
Fe: <10 ppm
actividad extraña
DNAse, none detected
Nickase, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
Aplicación
- ELISA
- Western Blotting and other protein applications
- Cell culture (sterile filtration recommended)
- Resuspension and sonication of cells
- Immunohistochemistry
Características y beneficios
- Save time with our ready-to-use formulation
- No calculations, measurements, and adjusting pH
- Reliable quality for reproducibility
- Suitable for use in cell culture and electrophoresis
- Biological tests: free of DNase, RNase, Protease, and Nickase
- Chemical tests: Iron ≤10 ppm, Lead ≤5 ppm
Envase
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)