07190
HybriScan™ D kit
Legionella pneumophila, suitable for environmental, food and beverages, microbiology and in situ hybriziation
Sinónimos:
Legionella pneumophila HybriScan™D, FastScan Legionella pneumophila
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
HybriScan™D Legionella pneumophila, suitable for microbiology
fabricante / nombre comercial
(HybriScan™)
técnicas
microbe id | in situ hybriziation: suitable
aplicaciones
environmental
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Legionella spp.
Descripción general
Características y beneficios
- Sensitivity (after pre enrichment): 1-10 cfu/L
- Sensitivity (cfu/assay): 1000
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
HybriScan™ Test Kits for Legionella Detection | Sigma-Aldrich
Contenido relacionado
Fast molecular screening of beverage, water, wastewater and food for microorganisms
Fast molecular screening of beverage, water, wastewater and food for microorganisms
Fast molecular screening of beverage, water, wastewater and food for microorganisms
Fast molecular screening of beverage, water, wastewater and food for microorganisms