05091
3,5-Dimethylpyrazole
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥99.0% (GC)
Sinónimos:
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole
About This Item
Productos recomendados
grade
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
bp
218 °C (lit.)
mp
105-108 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)[nH]n1
InChI
1S/C5H8N2/c1-4-3-5(2)7-6-4/h3H,1-2H3,(H,6,7)
InChI key
SDXAWLJRERMRKF-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
target_organs
Liver
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?