P56607
Pyrazole
98%
Sinónimos:
1,2-Diazole
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
crystals
bp
186-188 °C (lit.)
mp
67-70 °C (lit.)
SMILES string
c1cn[nH]c1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-4-5-3-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI key
WTKZEGDFNFYCGP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
target_organs
spleen,Thyroid
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)