04287
Chlornitrofen
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
1,3,5-Trichloro-2-(4-nitrophenoxy)benzene, 4-Nitrophenyl 2,4,6-trichlorophenyl ether
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
Ensayo
≥98% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Oc2c(Cl)cc(Cl)cc2Cl)cc1
InChI
1S/C12H6Cl3NO3/c13-7-5-10(14)12(11(15)6-7)19-9-3-1-8(2-4-9)16(17)18/h1-6H
Clave InChI
XQNAUQUKWRBODG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Nota de análisis
Productos recomendados
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?