02733
Chromium Standard for AAS
TraceCERT®, 1 g/L Cr in nitric acid (nominal concentration)
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
concentración
1 g/L Cr in nitric acid (nominal concentration)
técnicas
AAS: suitable
aplicaciones
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Descripción general
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Recent advances in analytical tech for heavy metal detection ensure food safety, with products and services supporting trust in consumption.
Recent advances in analytical tech for heavy metal detection ensure food safety, with products and services supporting trust in consumption.
Recent advances in analytical tech for heavy metal detection ensure food safety, with products and services supporting trust in consumption.
Recent advances in analytical tech for heavy metal detection ensure food safety, with products and services supporting trust in consumption.