Merck
02395
Supelco
Polyamide
for column chromatography, 6
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
grade
for column chromatography
form
beads
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
silica
matrix active group
primary amine
particle size
50-160 μm
capacity
1.0 meq/mL
bulk density
0.25 g/mL
separation technique
anion exchange
InChI
1S/C18H35N3O3/c19-13-7-3-5-11-17(23)21-15-9-4-6-12-18(24)20-14-8-1-2-10-16-22/h16H,1-15,19H2,(H,20,24)(H,21,23)
InChI key
HKJOYARIOKGODS-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2