Merck
00900585
Berberine chloride
primary reference standard
Sinónimos:
Berberine chloride form, Natural Yellow 18
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H18ClNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
371.81
Número de índice de color:
75160
Beilstein:
3836585
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352210
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
primary reference standard
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
HWI
cadena SMILES
COC1=C(C=[N+](CCC2=C3C=C4C(OCO4)=C2)C3=C5)C5=CC=C1OC.[Cl-]
InChI
1S/C20H18NO4.ClH/c1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2;/h3-4,7-10H,5-6,11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
VKJGBAJNNALVAV-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Aplicación
Fluorescent stain for heparin in mast cells
Acciones bioquímicas o fisiológicas
An alkaloid with weak antibiotic properties. Substrate for MDR efflux pumps. Antimicrobial activities of berberine is potentiated by the MDR inhibitor 5´-methoxyhydnocarpin (5´-MHC). Berberine upregulates the expression of Pgp in hepatoma cells. Treatment with berberine potentially results in the reduced accumulation of chemotherapeutic drugs.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)