00200595
Quercetin dihydrate
primary reference standard
Sinónimos:
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one dihydrate, 3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone dihydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
HWI
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(C(O)=C1)=CC=C1C2=C(O)C(C3=C(O)C=C(O)C=C3O2)=O
InChI
1S/C15H10O7.2H2O/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6;;/h1-5,16-19,21H;2*1H2
Clave InChI
GMGIWEZSKCNYSW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)