07-3880
Diisopropyl ether
JIS special grade, ≥99.0%
Sinónimos:
Isopropyl ether
About This Item
Productos recomendados
grado
JIS special grade
densidad de vapor
3.5 (vs air)
presión de vapor
120 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.0%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
827 °F
lim. expl.
1-21 %, 100 °F
disponibilidad
available only in Japan
índice de refracción
n20/D 1.367 (lit.)
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
densidad
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)OC(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
Clave InChI
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-20.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-29 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?