07-4860
Dimetilsulfóxido
JIS special grade, ≥99.0%
Sinónimos:
DMSO
About This Item
Productos recomendados
grado
JIS special grade
densidad de vapor
2.7 (vs air)
presión de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.0%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
573 °F
lim. expl.
42 %, 63 °F
disponibilidad
available only in Japan
color
colorless
índice de refracción
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
solubilidad
H2O: miscible (completely)
densidad
1.10 g/mL (lit.)
cadena SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Clave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Precaución
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?