01-5290
1-Pentanol
SAJ special grade, ≥99.0%
Sinónimos:
n-Amyl alcohol, Pentyl alcohol
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ special grade
densidad de vapor
3 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 13.6 °C)
1.5 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.0%
Formulario
liquid
lim. expl.
10 %, 100 °F
disponibilidad
available only in Japan
índice de refracción
n20/D 1.409 (lit.)
pH
7
bp
136-138 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
densidad
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCO
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
Clave InChI
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
49 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?