STREPWELL-RO
StreptaWell™ (transparent 96-well)
pkg of 5 plates (11664778001 [12 x 8 well strips and frame]), pkg of 15 plates (11734776001 [96 wells])
Sinónimos:
streptavidin-coated microplates
About This Item
Productos recomendados
Materiales
( streptavidin-coated)
envase
pkg of 15 plates (11734776001 [96 wells])
pkg of 5 plates (11664778001 [12 x 8 well strips and frame])
fabricante / nombre comercial
Roche
idoneidad
suitable for immunoassay
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
- Blocked volume: >300μL
- SA-coated area: 300μL coating variance guaranteed
- Well geometry: C
Aplicación
Calidad
Otras notas
Total binding capacity: 1.5μg/well (biotin-labeled antibodies)
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?