Merck
FHIFIN-RO
Roche
Sistema para PCR de alta fidelidad FastStart, dNTPack
About This Item
UNSPSC Code:
41106300
NACRES:
NA.21
usage
sufficient for ≤200 reactions (04738292001)
sufficient for ≤50 reactions (04738284001)
Quality Level
packaging
pkg of 125 U (04738284001)
pkg of 500 U (04738292001 [2 x 250 U])
manufacturer/tradename
Roche
parameter
72 °C optimum reaction temp.
technique(s)
PCR: suitable
storage temp.
−20°C
General description
La enzima dNTPack comprende el sistema para PCR de alta fidelidad FastStart y la disolución lista para usar de nucleótidos para PCR. El sistema para PCR de alta fidelidad FastStart es una mezcla de ADN polimerasa Taq FastStart y una proteína termoestable con actividad de verificación y corrección, que está también químicamente modificada. Esta proteína realiza actividad de verificación y corrección, pero no tiene actividad polimerasa. Las dos proteínas están inactivas por debajo de +75°C y se activan por calentamiento hasta +95°C durante dos minutos. El sistema de PCR de alta fidelidad FastStart® es el útil ideal para todos los experimentos de amplificación en los que se precise una combinación de elevada especificidad, sensibilidad, precisión y rendimiento. Los protocolos de inicio en caliente han mejorado la especificidad, la sensibilidad y el rendimiento de la PCR. Los grupos de bloqueo termolábiles de los restos de aminoácidos de la ADN polimerasa Taq FastStart inactivan la enzima a temperatura ambiente. A temperaturas bajas, cuando los cebadores se unen inespecíficamente, no hay elongación.
Application
El sistema de alta fidelidad para PCR FastStart®, una mezcla enzimática optimizada para PCR de inicio en caliente, combina todas las ventajas de la ADN polimerasa Taq FastStart con una precisión cuatro veces superior y la capacidad de amplificar los fragmentos hasta 5 kb.
  • PCR de inicio en caliente
  • PCR múltiple
  • RT-PCR de inicio en caliente
  • Amplificación de una muestra rica en GC
  • PCR difíciles o complicadas
  • PCR mediada por ligación precaptura (LM-PCR)
  • Amplificación mediante PCR del gen del ARNr 16S en un ADNc
El sistema de PCR de alta fidelidad FastStart es el producto de elección para la PCR múltiple.
Features and Benefits
  • Alcanza excelente rendimiento múltiple: Para resultados de alta calidad rápidos, utilice también el kit de optimización de la PCR de Roche.
  • Aumenta la fidelidad: Alcanza el cuádruple de fidelidad en comparación con la ADN polimerasa Taq y la ADN polimerasa Taq FastStart.
  • Amplifica ADN difíciles: se suministra DMSO, un aditivo para la PCR, para trabajar con muestras difíciles.
  • Rentable: Utilice la cómoda disolución premezclada de dNTPs para PCR.
Packaging
1 kit que contiene 6 componentes
  • Mezcla enzimática de alta fidelidad FastStart , (5 U/μ) en tampón de conservación
  • Tampón de reacción de alta fidelidad FastStart, concentrado x10, con MgCl2 18 mM
  • Tampón de reacción de alta fidelidad FastStart, concentrado x10, sin MgCl2
  • Disolución de reserva de MgCl2, 25mM
  • DMSO
  • Mezcla de nucleótidos para PCR (cada dNTPack contiene las sales de sodio sin aditivos de los nucleótidos en una mezcla lista para usar)
Quality
Se comprueba la función PCR de cada lote utilizando ADN genómico humano y cebadores específicos para un fragmento de 1,8 kb del gen la EPO y cebadores específicos para un fragmento de 4,8 kb del gen del tPA.
Unit Definition
Volumen de actividad: 5 U/μl
Preparation Note
Concentración de trabajo: Para una PCR convencional de 50 μ, recomendamos utilizar 2,5 U de la mezcla enzimática.
Other Notes
Contenido
  • Mezcla enzimática de alta fidelidad FastStart , (5 U/μ) en tampón de conservación
  • Tampón de reacción de alta fidelidad FastStart, concentrado x10, con MgCl2 18 mM
  • Tampón de reacción de alta fidelidad FastStart, concentrado x10, sin MgCl2
  • Disolución de reserva de MgCl2, 25 mM
  • DMSO
  • Mezcla de nucleótidos para PCR
Cada dNTPack contiene la sal de sodio de los nucleótidos sin aditivos 10 mM en una mezcla lista para usar.
Legal Information
ADVERTENCIA PARA EL COMPRADOR: LICENCIA LIMITADA<br />El uso de este producto está cubierto por la patente estadounidense 6,127,155 y las reivindicaciones de patente correspondientes fuera de los EE.UU.  La adquisición de este producto incluye una inmunidad limitada intransferible contra pleitos según las reivindicaciones de patentes anteriores para utilizar sólo esta cantidad de producto para la propia investigación interna del comprador.  No se transfiere expresamente, por implicación ni por estoppel derecho alguno sobre ninguna otra reivindicación de patente ni derecho alguno de realizar servicios comerciales de ningún tipo, entre otros, informar de los resultados de las actividades del comprador por un precio u otra consideración comercial.  Este producto está indicado solo para investigación. El uso para diagnóstico humano y veterinario bajo patente de Roche requiere una autorización aparte de Roche.  Todos los demás usos distintos de la investigación interna y los usos para diagnóstico humano y veterinario bajo las reivindicaciones de la patente de Roche requieren una autorización aparte de Thermo Fisher Scientific. Puede obtenerse más información sobre las autorizaciones de compra de Roche poniéndose en contacto con el Licensing Department of Roche Molecular Systems, Inc., 4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, EE.UU. o Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Alemania.  Puede obtenerse más información sobre las autorizaciones de compra de Thermo Fisher Scientific poniéndose en contacto con Licensing Department of  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, EE.UU.</ br>ADVERTENCIA AL COMPRADOR: LICENCIA LIMITADA<br />El uso de este producto está cubierto por las patentes estadounidenses números 5,677,152 y 5,773,258 y las reivindicaciones de patente correspondientes fuera de los EE.UU.  La adquisición de este producto incluye una inmunidad limitada intransferible contra pleitos según las reivindicaciones de patentes anteriores para utilizar sólo esta cantidad de producto para la propia investigación interna del comprador.  No se transfiere expresamente, por implicación ni por estoppel derecho alguno sobre ninguna otra reivindicación de patente ni derecho alguno de realizar servicios comerciales de ningún tipo, entre otros, informar de los resultados de las actividades del comprador por un precio u otra consideración comercial.  Este producto está indicado solo para investigación.  El uso para diagnóstico humano y veterinario bajo patente de Roche requiere una autorización aparte de Roche.  Todos los demás usos distintos de la investigación interna y los usos para diagnóstico humano y veterinario bajo las reivindicaciones de la patente de Roche requieren una autorización aparte de Thermo Fisher Scientific. Puede obtenerse más información sobre las autorizaciones de compra de Roche poniéndose en contacto con el Licensing Department of Roche Molecular Systems, Inc., 4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, EE.UU. o Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Alemania.  Puede obtenerse más información sobre las autorizaciones de compra de Thermo Fisher Scientific poniéndose en contacto con Licensing Department of  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, EE.UU.
FastStart is a trademark of Roche
Roche is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
Solo componentes del kit
Referencia del producto
Descripción
  • FastStart High Fidelity Enzyme Blend, in storage buffer 5 U/μl
  • FastStart High Fidelity Reaction Buffer, with 18 mM MgCl2 10x concentrated
  • FastStart High Fidelity Reaction Buffer, without MgCl2 10x concentrated
  • MgCl2 Stock Solution 25 mM
  • DMSO
  • PCR Nucleotide Mix
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
203.0 °F
flash_point_c
95 °C
Visite la Librería de documentos
Cornelia Adlhoch et al.
Veterinary microbiology, 139(3-4), 270-278 (2009-07-15)
Swine Hepatitis E virus (HEV) can be transmitted from pigs to humans causing hepatitis. A high prevalence of HEV in wild boar populations is reported for several European countries, but actual data for Germany are missing. During the hunting season
Microbiota alter metabolism and mediate neurodevelopmental toxicity of 17beta-estradiol
Scientific reports, 9, 7064-7064 (2019)
Microarray-Based Capture of Novel Expressed Cell Type--Specific Transfrags (CoNECT) to Annotate Tissue-Specific Transcription in Drosophila melanogaster
<BIG>Hong X, et al</BIG>
G3 (Bethesda, Md.), 2, 873-882 (2012)
Matthew J Neave et al.
Microbial ecology, 63(3), 639-650 (2011-11-01)
Tolerant species of polychaete worms can survive in polluted environments using various resistance mechanisms. One aspect of resistance not often studied in polychaetes is their association with symbiotic bacteria, some of which have resistance to metals and may help the
Hongmei Jing et al.
PloS one, 8(11), e79423-e79423 (2013-11-16)
Community composition of Bacteria in the surface and deep water layers were examined at three oceanic sites in the Pacific Ocean separated by great distance, i.e., the South China Sea (SCS) in the western tropical Pacific, the Costa Rica Dome
Artículos
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Ver todo