11218590910
Roche
DNA Molecular Weight Marker II, DIG-labeled
solution, pkg of 500 μL (10 μg/ml)
Sinónimos:
DNA marker
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solution
Nivel de calidad
envase
pkg of 500 μL (10 μg/ml)
fabricante / nombre comercial
Roche
características de los productos alternativos más sostenibles
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentración
10 μg/mL
color
colorless
solubilidad
water: miscible
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Ready-to-use solutions in 10mM Tris-HCl, 1mM EDTA, pH 8.0.
Secuencia
Note: Fragment lengths are derived from computer analysis of the DNA sequence. Depending on the size range of the marker, the smallest fragments will only be visible on overloaded gels.
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.