Documentos clave
ZLXLPLUGP
Milli-Q
Herramienta de regeneración RO
plug, For water purification systems with two Progard® Packs installed
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
envase
pkg of 1 unit
compatibilidad
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Descripción general
La herramienta/clavija de regeneración de RO se utiliza junto con la herramienta de regeneración de RO (ZLXLCLPAK) cuando el sistema tiene 2 módulos Progard® instalados. Las herramientas de regeneración de RO se utilizan en lugar de los módulos Progard® reales siempre que se utilice un limpiador de RO (comprimidos de Cl2 , RO Clean-A y Ro Clean-B).
Aplicación
Se utiliza para la limpieza de pH del sistema utilizando comprimidos de cloro cuando se instalan 2 módulos Progard®.
Características y beneficios
Accesorio original para la herramienta/clavija de regeneración RO - ZLXLP0D01
Información legal
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany