ZKITRES00SD
Kit de resistividad para sistemas de alto rendimiento
For use with Milli-Q® HX 7000 SD water systems
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Productos recomendados
envase
pkg of 1 unit
compatibilidad
for use with Milli-Q® HX
Descripción general
Instalado dentro del sistema de purificación, este indicador de resistividad verifica el nivel de resistividad del agua en el bucle.
Características y beneficios
- El amplificador de resistividad se puede instalar fácilmente en la parte frontal del sistema de purificación de agua.
- El mecanismo de bloqueo de módulos, ergonómico y patentado, permite una sustitución rápida cuando sea necesario.
Información legal
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany