Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
ZAFS51080
Milli-Q
Sistema de purificación de agua Milli-Q® CLX 7080, (LC) 230 V 50/60 Hz
Delivers up to 1600 L/day clinical laboratory reagent water (CLRW). For feed water with low chlorine levels.
Sinónimos:
Milli-Q® CLX 7080 Water Purification System (LC) 230V 50/60 Hz
About This Item
UNSPSC Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JB.11
AC/DC input
100 V / 230 V, 50-60 Hz
Quality Level
product line
Milli-Q® CLX
packaging
pkg of 1 unit
parameter
1600 L/day max. usage
234 kg operating weight (515.9 lb)
4 L/min distribution flow rate
80 L/hr make-up flow rate
resistivity
>15 MΩ-cm, at 25°C
H × W × depth
125.5 cm (48.8 in.) × 54.3 cm (21.4 in.) × 79.7 cm (31.4 in.)
total organic carbon (TOC) residue
<30 ppb (Product water)
input
potable tap water
output
clinical laboratory reagent water (CLRW) (complies with the CLSI guideline)
General description
Los sistemas de alimentación del analizador Milli-Q® CLX 7080 proporcionan una solución de purificación de agua económica y de alto rendimiento para satisfacer necesidades de agua purificada de hasta 1600 l al día. Pueden colocarse hasta 3 sistemas en serie para aumentar la capacidad diaria. El agua producida cumple la directriz del Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) para el agua de calidad analítica para laboratorios clínicos (CLRW). Este sistema de agua biomédica de gran rendimiento mantiene la productividad máxima del laboratorio clínico mediante la integración de vanguardistas tecnologías de purificación y proporcionando un nivel sin precedentes de accesibilidad al sistema y de servicio técnico. Todos los sistemas Milli-Q® CLX disponen de la función de supervisión y mantenimiento telemática MyMilli-Q Remote Care. El sistema de purificación de agua (LC) Milli-Q® CLX 7080 se utiliza cuando el agua de alimentación tiene bajos niveles de cloro.
Application
La solución de purificación de agua de alto rendimiento Milli-Q® CLX 7080 abastece a los analizadores con agua de calidad constante que cumple las normas CLRW del CLSI. Su laboratorio clínico se beneficiará de una solución de purificación de agua económica y de alto rendimiento que satisface sus muchas necesidades fundamentales.
Features and Benefits
  • Supervisión en tiempo real las 24 horas del día durante los siete días de la semana y acceso seguro por control remoto.
  • El archivado automático de registros electrónicos durante un máximo de dos años facilita los procesos de acreditación y reacreditación del laboratorio.
  • El módulo de electrodesionización (EDI) Elix® patentado proporciona agua de gran calidad constante sin necesidad de cilindros de resina. Esto reduce el mantenimiento, los costes de funcionamiento y el tiempo de inactividad del analizador.
  • La exclusiva tecnología E.R.A.® optimiza de manera automática la recuperación del agua en función de la calidad del agua de alimentación para reducir los costes de uso del agua.
  • Tres lámparas UV bactericidas integradas reducen la necesidad de desinfección del sistema y del analizador para maximizar el tiempo de actividad del laboratorio.
  • Una gran pantalla táctil a color fácil de utilizar muestra toda la información importante del sistema de un vistazo y permite un funcionamiento intuitivo.
  • Para garantizarle un suministro ininterrumpido de agua purificada, estos sólidos sistemas están equipados con una función de derivación de emergencia fácil de configurar.
  • Los sistemas son compactos y pueden instalarse donde sea conveniente en el laboratorio. También son personalizables, lo que le permite adaptarlos a sus requisitos específicos.
  • Disponible con supervisión y servicio MyMilli-Q Remote Care para soportar el máximo tiempo de actividad.
Components
  • El precio indicado corresponde en la actualidad sólo a la referencia anterior; está sujeta a cambio en cualquier momento sin previo aviso.
  • Esta referencia no incluye fungibles, accesorios ni otros productos o servicios que puedan requerirse para la instalación y el funcionamiento correcto de la unidad de purificación de agua con el tiempo.
  • Dado que cada uno de nuestros clientes tiene requisitos específicos de agua purificada, recomendamos que haga que uno de nuestros especialistas valide su compra. Quedamos a su disposición para asesorarle. No dude en ponerse en contacto con nosotros.
Other Notes
Instrucciones de uso
Retención de organismos: microorganismos
Modo de acción: filtración y UV
Aplicación: Laboratorios clínicos
Uso previsto: Purificación del agua
Indicaciones de uso: Este artículo proporciona agua filtrada a través de membranas de grado esterilizante de 0,22 μm y expuesta a una lámpara UV bactericida. Consulte la sección «Sistema» de la guía del usuario del equipo (proporcionada en la memoria USB en la versión de configuración de América del Norte).
Condiciones de conservación: guardar en un lugar seco
Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
E.R.A. is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Artículos
Critical points for laboratories to consider when assessing bacteria levels in purified water and attempting to optimize the microbiology process.
Critical points for laboratories to consider when assessing bacteria levels in purified water and attempting to optimize the microbiology process.
Critical points for laboratories to consider when assessing bacteria levels in purified water and attempting to optimize the microbiology process.
Critical points for laboratories to consider when assessing bacteria levels in purified water and attempting to optimize the microbiology process.