Key Documents
YY1301015
Millipore
Manómetro 0–7 bar
Accessories for filter holders for sample preparation.
Sinónimos:
Low-Range Pressure Gauge
About This Item
UNSPSC Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
material
316 stainless steel interior
polycarbonate window(s)
Quality Level
manufacturer/tradename
Integritest®
diam.
90 mm
fitting
1/4 in. male NPT inlet/outlet connection thread(s) (bottom connect)
compatibility
for use with PL-1 Cartridge Housings
for use with PS-1 Cartridge Housings
shipped in
ambient
General description
Millipore dispone de una amplia selección de rácores, adaptadores, válvulas, medidores y tubos que se pueden utilizar junto con los sistemas de filtración Millipore. Con las excepciones indicadas, el material de construcción en la gama 300 es el acero inoxidable.
Los adaptadores Tri-Clamp (TC) se denominan por convención como adaptadores TC de 1 1/2 pulg., 2 pulg., etc. Los racores TC de 1 1/2 pulg. se conectan a tubos de D.E. de 1 pulg. o 1 1/2 pulg. Los adaptadores TC de 2 pulg. se conectan sólo a tubos de 2 pulg. de diámetro exterior.
Application
Accesorios para los portafiltros para la preparación de la muestra.
Legal Information
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite la Librería de documentos
Protocolos
This is a User Guide Dispensing Pressure Vessel Fitting Kit from Millipore.