Documentos clave
XX6700L24
Millipore
Válvula de ventilación/descarga, 7 bar, ASME
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Nivel de calidad
Parámetros
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
D.I.
6.3 mm (0.25 in.)
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Millipore dispone de una amplia selección de rácores, adaptadores, válvulas, medidores y tubos que se pueden utilizar junto con los sistemas de filtración Millipore. Con las excepciones indicadas, el material de construcción es acero inoxidable Serie 300.
Los adaptadores Tri-Clamp (TC) se denominan por convención adaptadores TC de 1 1/2 pulg., 2 pulg., etc. Los adaptadores TC de 1 1/2 pulg. se conectan a tubos de 1 pulg. o 1 1/2 pulg. De D.E. Los adaptadores TC de 2 pulg. se conectan sólo a tubos de 2 pulg. de diámetro exterior.
Visite la Librería de documentos
Protocolos
This is a User Guide Dispensing Pressure Vessel Fitting Kit from Millipore.