Key Documents
XX1012530
Millipore
Portafiltros de vidrio para microanálisis Millipore - Kit
25 mm, Stainless steel screen membrane support, 15mL Funnel
Sinónimos:
Millipore filter holder
About This Item
UNSPSC Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
material
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
parylene coating (on stopper)
silicone guide(s) (for alignment)
silicone stopper
stainless steel support (for screen filter; removable)
technique(s)
vacuum filtration: suitable
H
15.2 cm (6 in.)
diam.
2.5 cm (0.98 in.)
filter diam.
25 mm
filtration area
2.5 cm2
funnel capacity
15 mL
fitting
inlet funnel
No. 5 outlet stopper for standard 125 mL filtering flask (perforated silicone)
application(s)
filtration
compatibility
for use with Glass Microanalysis Filter Holder
shipped in
ambient
General description
Portafiltros de vidrio para microanálisis Millipore - Kit
25 mm, portamembranas de rejilla de acero inoxidable, embudo de 15 ml
El portafiltros de vidrio para microanálisis Millipore está diseñado para la filtración al vacío de muestras líquidas de pequeño volumen para análisis de contaminación por partículas o biológica.
Este artículo es un kit compuesto por los siguientes elementos:
(Referencia - Descripción)
XX1012514 - embudo de vidrio Millipore, 15 ml, 25 mm, Borosilicato, sello de vidrio esmerilado
XX1012503 - Pinza de resorte Millipore, 25 mm, Aluminio
XX1012532 - Base y tapón de vidrio Millipore, 25 mm, Para utilizar con portamembranas de pantalla de acero inoxidable
ALIGNED05 - Guía de alineamiento Millipore, 25 mm, 5/ENV
Características y beneficios:
• Las graduaciones de volumen indican claramente el volumen de la muestra
• Portafiltro disponible en vidrio fritado o acero inoxidable
Aplicaciones:
Análisis de contaminación (no para usar con prefiltros gruesos ni líquidos inflamables)
Principle
Vacío