XX0628
Hydrochloric acid
c(HCL) = 6.0 mol/l (6.0 N)
Sinónimos:
Cloruro de hidrógeno solution
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Ácido clorhídrico solution, 6N, traceable to NIST
Agency
traceable to NIST
Nivel de calidad
pH
<1 (20 °C in H2O)
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Clave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable