Key Documents
VVLP07625
Millipore
Membrana de filtración Durapore®, 0,1 μm
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
material
white PVDF filter
Quality Level
feature
hydrophilic
packaging
pack of 25 filter
manufacturer/tradename
Durapore®
filter diam. × thickness
76 mm × 125 μm
pore size
0.1 μm pore size
storage temp.
room temp
Application
Reducción de micoplasmas en disoluciones biológicas
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: Microorganismo
  • Modo de acción: Filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: Filtración general de laboratorio
  • Indicaciones de uso: Retención o eliminación de contaminantes biológicos
  • Instrucciones de uso: La esterilización mediante filtración de un líquido a través de una membrana con un tamaño de poro de 0,2 μm (o menor) elimina eficazmente los contaminantes biológicos, como bacterias, hongos y levaduras. Para la retención selectiva de contaminantes biológicos de mayor tamaño, puede utilizarse la filtración del líquido a través de membranas con tamaños de poro de 0,45 μm (o mayores) para atrapar y dar soporte al crecimiento de los microorganismos para su cultivo y análisis consecutivos
  • Condiciones de almacenamiento: Conservar en un lugar seco.
  • Consideraciones sobre la eliminación: Desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local aplicable.
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany