TX-1L-BK
Bulk Reagent - RHCE (Rh) Specificities
BIOSCOT™ Anti-Cw from the clone MS-110, Human IgM, Blood Grouping Reagent
Sinónimos:
Anti-Cw (clone MS-110), Blood Grouping Reagent
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
unpurified
clon
MS-110, monoclonal
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 L
concentración
15-35 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnicas
agglutination assay: suitable
pH
7.0-7.4
isotipo
IgM
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
Product formulation conforms to the requirements of the EU IVD directive.
For In Vitro use only
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2