Key Documents
SPGPM10RJ
Millipore
Filtro a presión Millipore® Steripak
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, 2-stack, pack of 3 ea
Sinónimos:
Steripak-GP 0,22 μm, polietersulfona, dos filas apiladas esterilizadas con radiación gamma
About This Item
UNSPSC Code:
41104914
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
material
polyethersulfone membrane
styrene-acrylonitrile (SAN)
Quality Level
sterility
sterile
product line
Steripak
feature
holdup volume 2.7 mL
hydrophilic
packaging
pack of 3 ea
parameter
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) (Reverse)
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) (Forward)
technique(s)
sterile filtration: suitable
H
76 mm
diam.
9.9 cm
filter diam.
80 mm
filtration area
100 cm2
matrix
Express PLUS
pore size
0.22 μm pore size
fitting
6 mm (1/4 in.) inlet stepped hose barb
outlet filling bell
6 mm (1/4 in.) outlet stepped hose barb
shipped in
ambient
General description
Las unidades de filtración Steripak-GP están diseñadas para filtración a presión a mayor escala de medios de cultivo para tejido con o sin suero. Son de un solo uso y no son esterilizables en autoclave. Las unidades de filtración vienen en dos tamaños, la unidad más pequeña puede filtrar hasta 10 l y la mayor hasta 20 l. En los dos tamaños se utiliza la membrana Millipore Express de poca adsorción proteica, rápido caudal y 0,22 µm. Cada unidad dispone de una campana de llenado integrada para utilizar en la parte superior de la botella y un venteo manual en la entrada para evitar el bloqueo de aire en la membrana. Se suministran esterilizadas y listas para conectar a una bomba o un recipiente presurizable (no incluidos).
Las unidades de filtración Steripak-GP están diseñadas para filtración a presión a mayor escala de medios de cultivo para tejido con o sin suero. Cada filtro es de uno solo uso y no esterilizable en autoclave. Las unidades de filtración vienen en dos tamaños, la unidad más pequeña puede filtrar hasta 10 l y la mayor hasta 20 l.
Características y beneficios:
- Membrana Millipore Express PLUS para los caudales más rápidos y baja adsorción de proteínas
- Unidad de filtración a presión a mayor escala para caudales más rápidos acelera las lentas filtraciones de grandes volúmenes
- Tamaños de capacidad de 10 l y 20 l para opciones de filtración máxima a escala de laboratorio
- Ventilación superior manual para evitar la detención del flujo por bloqueo del aire
- Campana de llenado para un entorno de llenado más limpio alrededor de la apertura de la botella receptora
Aplicaciones:
Esterilización de disoluciones acuosas, preparación de medios, preparación de disoluciones tampón
Application
Para uso exclusivo en investigación
Principle
Presión
Physical form
Código de colores: Entrada transparente/salida azul
Preparation Note
Método de esterilización
Radiación gamma
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración
  • Aplicación: esterilización mediante filtración
  • Indicaciones de uso: esterilización de disoluciones acuosas, preparación de medios, preparación de disoluciones tampón
  • Instrucciones de uso: consulte la sección Instrucciones de uso de la guía del usuario Steripak
  • Conservación: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany