Documentos clave
SYMBXTC01
Millipore
Extensión de cable de conexión Steritest® Symbio
With tri-clover clamp, for use with Steritest® Symbio LFH or FLEX
Sinónimos:
Cable de conexión a la bomba
About This Item
Código UNSPSC:
23151818
NACRES:
NB.79
Materiales
PVC cable(s) (Connection)
Agency
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
envase
pkg of 1 kit
fabricante / nombre comercial
Steritest®
entrada
pharmaceutical(s)
aplicaciones
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidad
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest® Symbio LFH or FLEX
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
La extensión del cable de conexión Steritest® Symbio con abrazadera Tri-Clover es un accesorio de las bombas Steritest® Symbio LFH y FLEX.
Aplicación
La extensión del cable de conexión Steritest® Symbio con abrazadera Tri-Clover se utiliza para conectar la bomba Steritest® Symbio LFH o FLEX al centro de comunicación cuando se coloca en una mesa aisladora sin orificio.
Información legal
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany