Documentos clave
SVLP02500
Millipore
Membrana de filtración Durapore®, 5,0 µm
Durapore®, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 5,0 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PVDF membrane
plain filter
white filter
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Durapore®
Millipore
Parámetros
>15.4 mL/min-cm2 water flow rate
32 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Diámetro
25 mm
diám. del filtro
25 mm
grosor
160 μm
extraíbles gravimétricos
0.5%
índice de refracción
n/D 1.42
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
5.0 μm pore size
70 % porosity
punto de burbuja
≥0.2 bar, air with water at 23 °C
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Código del filtro: SVLP
Las membranas Durapore® ofrecen caudales y rendimientos elevados, bajos extraíbles y una amplia compatibilidad química. La membrana hidrófila Durapore adsorbe muchas menos proteínas que las membranas de nailon, nitrocelulosa o PTFE.
Características y beneficios
- Disponible en diversos tamaños de poro (en las dos variedades, hidrófila e hidrófoba) para adaptarse a las necesidades de su aplicación
- Las membranas de filtración Durapore presentan muy baja adsorción a proteínas para reducir al mínimo la interacción con su muestra y maximizar la recuperación.
Tipo de filtro: Filtro de pantalla
Aplicación
  • Clarificación mediante filtración de disoluciones biológicas
  • Control de partículas
Información legal
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Artículos
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.