SMP2A25NB6
Milligard® PES 1,2/0,2 µm nominal, cápsula OptiScale®
filtration area 3.5 cm2, OptiScale® 25, pore size 1.2/0.2 μm
Sinónimos:
OptiScale 25 Milligard PES 1.2/0.2 m nominal NB
About This Item
Productos recomendados
material
polyethersulfone membrane
polypropylene
polypropylene support
polypropylene vent cap
Quality Level
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
product line
OptiScale® 25
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
OptiScale®
parameter
0 bar max. differential pressure (Reverse)
4.14 bar max. differential pressure (60 psi) at 25 °C (Forward)
technique(s)
bioburden reduction: suitable
L
3.9 cm (1.52 in.)
W
1.21 in.
diam.
3.1 cm (1.2 in.)
filtration area
3.5 cm2
impurities
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, per device; aqueous extraction; meeting requirements of USP <85>, EP 2.6.14 and JP 4.01)
matrix
Milligard® PES
pore size
1.2/0.2 μm nominal pore size
1.2/0.2 μm pore size
fitting
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer-Lok® outlet connection
(Female Luer-Lok® Inlet/Male Luer Slip Outlet)
cartridge code
not applicable
General description
Other Notes
- Retención de organismos: bacteriana
- Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
- Aplicación: purificación de proteínas
- Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o de la contaminación microbiana
- Instrucciones de uso: consulte las secciones de instalación y humectación de la guía del usuario de OPTISCALE®-25
- Condiciones de conservación: consulte la guía del usuario de OPTISCALE®-25
- Condiciones de Eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Preparation Note
Se mantiene la integridad de la cápsula después de 1 ciclo de autoclave de 60 minutos a 123 °C.
Analysis Note
Artículos
Aseptic filters are offered in disposable capsules and cartridge formats. This guide will help you find the right format for your bioburden control.
Aseptic filters are offered in disposable capsules and cartridge formats. This guide will help you find the right format for your bioburden control.
Aseptic filters are offered in disposable capsules and cartridge formats. This guide will help you find the right format for your bioburden control.
Aseptic filters are offered in disposable capsules and cartridge formats. This guide will help you find the right format for your bioburden control.
Contenido relacionado
Learn how prefilters and bioburden control can improve the efficiency of downstream purification by removing particulates and protecting unit operations.
Learn how prefilters and bioburden control can improve the efficiency of downstream purification by removing particulates and protecting unit operations.