Key Documents
VPMSKITNB9
Millipore
Kit Viresolve® Pro Micro Shield
Virus prefilter, Viresolve® Pro Shield, Micro kit, filtration area 3.1 cm²
Sinónimos:
Viresolve® Pro Shield Micro Kit
About This Item
UNSPSC Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
material
molded polypropylene component(s)
polyethersulfone membrane
white device (magenta band)
Quality Level
manufacturer/tradename
Viresolve®
parameter
3.5 bar max. inlet pressure (50 psig)
4.1 bar max. pressure (60 psid) at 25 °C (Samples were integral based on an Air/ Water Diffusion Test, before and after a forward stress.)
H × diam.
3.83 cm (1.51 in.) × 3.07 cm (1.21 in.)
H
3.83 cm (1.51 in.)
diam.
3.07 cm (1.21 in.)
filtration area
3.1 cm2
impurities
<0.25  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
fitting
female Luer-Lok® inlet (inlet and vent)
female Luer inlet fitting
male Luer outlet (Slip)
male Luer outlet fitting
application(s)
(Process development studies, Viral clearance evaluations)
shipped in
ambient
General description
El kit Viresolve Pro PD es ideal para realizar sus estudios de evaluación, optimización y escalado. Cada kit contiene 9 microunidades de una combinación de capas de membrana*, una guía de usuario y un certificado de calidad. La salida de aire evita que el aire se bloquee dentro del dispositivo.
* Los dispositivos Viresolve Pro están construidos con dos capas de membrana. Cada dispositivo Viresolve Pro Micro viene envasado en un blíster y etiquetado con el lote del dispositivo y el número de lote/rollo de la membrana de la capa superior.
Features and Benefits
  • Dispositivos a pequeña escala para el desarrollo de procesos, la optimización y los estudios de validación
  • Prefiltros adsorbentes de membrana para eliminar los agregados de proteínas y otras especies incrustantes
  • Nueve unidades por kit (un lote de membranas)
Other Notes
Estos productos se han fabricado en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación de la FDA.
Preparation Note
Este producto se fabricó con materiales materiales que cumplen los criterios de un filtro "no liberador de fibras" según lo definido en CFR 21 1210.3 (b) (6).
Analysis Note
TOC/conductividad
Después de una descarga controlada de 50 l/m² de agua, las muestras exhibieron menos de 500 ppb de TOC según la USP <64> y menos de 1,3 µS/cm según la USP <64>.
Legal Information
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Learn more on mAb downstream processing, and how virus filtration contributes to viral clearance targets. Find virus filtration products to maximize viral safety.
Learn more on mAb downstream processing, and how virus filtration contributes to viral clearance targets. Find virus filtration products to maximize viral safety.
Learn more on mAb downstream processing, and how virus filtration contributes to viral clearance targets. Find virus filtration products to maximize viral safety.
Learn more on mAb downstream processing, and how virus filtration contributes to viral clearance targets. Find virus filtration products to maximize viral safety.